Learn More
SI Analytics™ Viscosímetros Ubbelohde con tubos adicionales
Código de producto. 10598811 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Constante aproximada:
0,01
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Constante aproximada Tamaño de la unidad
10598811 0,01 cada uno
1 options
Código de producto. 10598811 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285401933
En stock
Los viscosímetros Ubbelohde con tubos adicionales SI Analytics™ presentan un nivel de bola suspendida para la determinación de viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de flujo newtoniano.
  • Calibrado, con constante, para medición automática
  • Ideal para medición automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes muy volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • Estos viscosímetros se utilizan preferentemente para las mediciones automáticas se utiliza simultáneamente un limpiador de viscosímetro automático AVSl™ 24 o AVS™ 26
  • El tubo adicional de llenado y limpieza y el hilo de vidrio garantizan un uso operativo seguro
  • Los viscosímetros calibrados se entregan con certificado de fabricante de conformidad con la norma DIN 55 350, parte 18
  • Las marcas de anillo, también presentes, sirven como marcas auxiliares en caso de que los viscosímetros se tengan que comprobar por medio de mediciones manuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Ubbelohde
Intervalo de viscosidad De 1,2 a 10 cSt
Calibrated Sí
Descripción 0,63 mm de diámetro
Constante aproximada 0,01
Certificaciones/conformidad ISO 3105, DIN 51 562, parte 1, BS 133, NFT 60-100
Material Vidrio
Longitud (métrico) 290 mm
Para utilizar con (aplicación) Mediciones automáticas
Volumen (métrico) De 18 a 22 ml