Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro Ubbelohde para líquidos transparentes (certificado UKAS ISO 17025)
Código de producto. 16050470
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,3 a 1 cSt
De 0,6 a 3 cSt
De 1 a 5 cSt
De 10 a 50 cSt
De 100 a 500 cSt
De 1000 a 5000 cSt
De 10 000 a 50 000 cSt
De 2 a 10 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
De 6000 a 30 000 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
16050470 De 0,3 a 1 cSt cada uno
16070470 De 0,6 a 3 cSt cada uno
16090470 De 1 a 5 cSt cada uno
16010480 De 2 a 10 cSt cada uno
16030480 De 6 a 30 cSt cada uno
16050480 De 10 a 50 cSt cada uno
16070480 De 20 a 100 cSt cada uno
16090480 De 60 a 300 cSt cada uno
16010490 De 100 a 500 cSt cada uno
16030490 De 200 a 1000 cSt cada uno
16050490 De 600 a 3000 cSt cada uno
16070490 De 1000 a 5000 cSt cada uno
16090490 De 2000 a 10 000 cSt cada uno
16010500 De 6000 a 30 000 cSt cada uno
16030500 De 10 000 a 50 000 cSt cada uno
16050500 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 16050470 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor UBBEL01UKC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
  • Se suministra con calibración UKAS ISO 17025 completa
Especificaciones
Intervalo de viscosidad De 0,3 a 1 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,001
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Incluye Calibración UKAS ISO 17025
Tamaño 0
Tiempo de espera: 8 semanas