Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro Ubbelohde para líquidos transparentes
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de viscosidad | De 60 a 300 cSt |
| Calibrated | No |
| Constante aproximada | 0,3 |
| Números ASTM | D 445, D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
| Tamaño | 2C |
Tiempo de espera: 4 semanas