Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viscosímetro (DIN)
Código de producto. 10242071 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Viscosímetro Ubbelohde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10242071 Viscosímetro Ubbelohde cada uno
1 options
Código de producto. 10242071 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285400115
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Ubbelohde Los viscosímetros están calibrados para mediciones manuales.
  • Calibrados para mediciones manuales
  • DIN
  • Tipo n.° 501 31
  • Capilar No. IIIa
  • Constante K = 5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Ubbelohde