Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde para viscosimetría de dilución
Código de producto. 10284581 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Constante aproximada:
0,005K
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Constante aproximada unitSize
10284581 0,005K cada uno
1 options
Código de producto. 10284581 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285401411
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Determine el número límite de viscosidad de polímeros. El viscosímetro Ubbelohde SI Analytics™ para viscosimetría de dilución incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones manuales.
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • Tipo 531 01
  • N.º capilar 0a
  • Sin calibrar
  • Para mediciones automáticas
  • Cantidad de llenado de 15 a 75 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 0,8 a 3 cSt
Calibrated No
Descripción 290mm de longitud
Constante aproximada 0,005K
Para utilizar con (aplicación) Determinación del número límite de viscosidad de polímeros
Tamaño 0,53mm de diámetro
Volumen (métrico) De 15 a 75 ml