Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde con tubo adicional
Código de producto. 12078183 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,8 a 5 cSt
De 3 a 30 cSt
Constante aproximada:
0,005K
0,03K
Tamaño:
0,53mm de diámetro
0,84mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad Constante aproximada Tamaño unitSize
12078183 De 3 a 30 cSt 0,03K 0,84mm de diámetro cada uno
10365251 De 0,8 a 5 cSt 0,005K 0,53mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12078183 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285401941
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ubbelohde SI Analytics™ con tubo adicional incluye un tubo adicional de llenado y limpieza, así como roscas, para garantizar
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Calibrado
  • Con constante para mediciones automáticas
  • Cantidad de llenado de 18 a 22 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 3 a 30 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,03K
Certificaciones/conformidad ISO/DIS 3105, DIN 51 562, parte 1, BS 133, NFT 60-100
Incluye Tubo y roscas adicionales
Para utilizar con (aplicación) Para la determinación de la viscosidad cinemática absoluta o relativa
Tamaño 0,84mm de diámetro
Volumen (métrico) De 18 a 22 ml