Description
- Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
- El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
- Calibrado
- Con constante para mediciones automáticas
- Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Viscosímetro |
| Intervalo de viscosidad | De 0,8 a 5 cSt |
| Calibrated | Sí |
| Constante aproximada | 0,005K |
| Certificaciones/conformidad | DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Incluye | Marcas anulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano |
| Tamaño | 0,54mm de diámetro |
| Volumen (métrico) | De 15 ml a 20 ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?