Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro Ubbelohde no calibrado
Código de producto. 10561541 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,5 a 3 cSt
De 10 a 100 cSt
Constante aproximada:
0,003K
0,1K
Tamaño:
0,47mm de diámetro
1,13mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad Constante aproximada Tamaño Tamaño de la unidad
10561541 De 0,5 a 3 cSt 0,003K 0,47mm de diámetro cada uno
10460951 De 10 a 100 cSt 0,1K 1,13mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561541 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285400304
En stock
Determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano El viscosímetro Ubbelohde SI Analytics™ no calibrado incluye marcas de anillo para garantizar que se pueden comprobar mediante mediciones ma
  • Adecuado para medición manual y automática de líquidos transparentes, líquidos espumosos, mezclas de líquidos con componentes altamente volátiles y mediciones de alta o baja temperatura
  • El flujo mínimo recomendado en tiempo es de 200 segundos
  • Sin calibrar
  • Sin constante para la determinación de la viscosidad relativa
  • Cantidad de llenado de 15 a 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro
Intervalo de viscosidad De 0,5 a 3 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,003K
Certificaciones/conformidad DIN 51 562 parte 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Incluye Marcas anulares
Para utilizar con (aplicación) Para determinar la viscosidad cinemática absoluta y relativa de líquidos con comportamiento de líquido newtoniano
Tamaño 0,47mm de diámetro
Volumen (métrico) De 15 ml a 20 ml