Learn More
UAMC00039 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16493558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493558 10 mg 10 miligramos
16436287 5 mg 5 miligramos
16432776 25 mg 25 miligramos
16419976 50 mg 50 miligramos
16404676 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101769
MedChemExpress UAMC00039 dihydrochloride is a potent, reversible and competitive dipeptidyl peptidase II inhibitor with an IC50 of 0.48 nM.
UAMC00039 dihydrochloride is a potent, reversible and competitive dipeptidyl peptidase II inhibitor with an IC50 of 0.48 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UAMC00039 dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 697797-51-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (391.89 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (261.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCCC1)[C@@H](N)CCNCC2=CC=C(Cl)C=C2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 382.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.76
Porcentaje de pureza 99.53%