Learn More
UAMC-3203 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16467447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467447 5 mg 5 miligramos
16461017 50 mg 50 miligramos
16425556 100 mg 100 miligramos
16404738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112909A
MedChemExpress UAMC-3203 hydrochloride is a potent and selective Ferroptosis inhibitor with an IC50 of 12 nM.
UAMC-3203 hydrochloride is a potent and selective Ferroptosis inhibitor with an IC50 of 12 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UAMC-3203 hydrochloride
CAS 2271358-65-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H38ClN5O2S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (98.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C(C=C1NCC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC3CCCCC3)(NCCN4CCNCC4)=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 508.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.12
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death