Learn More
U18666A, MedChemExpress
Código de producto. 16494128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494128 10 mg 10 miligramos
16406837 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16494128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107433
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress U18666A, an intra-cellular cholesterol transport inhibitor, inhibits replication of Ebola virus, dengue virus, and human hepatitis C virus.
U18666A, an intra-cellular cholesterol transport inhibitor, inhibits replication of Ebola virus, dengue virus, and human hepatitis C virus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material U18666A
Forma física Powder
CAS 3039-71-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H42ClNO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.56 mg/mL (13.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OCCN(CC)CC)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)(C(CC4)=O)CC3.Cl
Peso molecular (g/mol) 424.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.06
Porcentaje de pureza 95.0%