Learn More
U0126-EtOH, MedChemExpress
Código de producto. 16495706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495706 100 mg 100 miligramos
16471177 50 mg 50 miligramos
16461026 200 mg 200 miligramos
16404938 10 mg 10 miligramos
16451626 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12031
MedChemExpress U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.
U0126 (U0126-EtOH) is a potent, non-ATP competitive and selective MEK1 and MEK2 inhibitor, with IC50s of 72 nM and 58 nM, respectively. U0126 is an autophagy and mitophagy inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material U0126-EtOH
Forma física Solid
CAS 1173097-76-1
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N6OS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=CC=CC=C1S/C(N)=C(/C(C#N)=C(SC2=C(C=CC=C2)N)\N)C#N.CCO
Peso molecular (g/mol) 426.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.56
Porcentaje de pureza 96.54%