Learn More
Thermo Scientific Chemicals U0126, ≥99 %
Código de producto. 15423859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mg
100 mg
300mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
300 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423859 100 mg 100 miligramos
15413859 25mg 25 miligramos
15403859 300mg 300 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423859 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61246.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    276.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 30.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2 | CAS: 109511-58-2 | C18H16N6S2, C18H16N6S2 | 380.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109511-58-2
Fórmula molecular C18H16N6S2
Sinónimo 1,4-diamino-2,3-diciano-1,4-bis(2-aminofeniltio)butadieno
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor selectivo de las proteínas cinasas activadas por mitógenos MEK-1 y MEK-2
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 380,49g/mol
Solubilidad Soluble en DMSO; poco soluble en etanol y agua
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo