Learn More
Thermo Scientific Chemicals U0126, ≥99 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25mg |
| Descripción | Blanco |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor selectivo de las proteínas cinasas activadas por mitógenos MEK-1 y MEK-2 |
| ensayo | ≥99% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380,49g/mol |
| Solubilidad | Soluble en DMSO; poco soluble en etanol y agua |
| Tipo de producto | Reactivo de transducción de la señal |
| Formulario | Polvo |