Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetro de tubo en U.
Código de producto. 13161023
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,9 a 3 cSt
De 2 a 10 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
Tamaño:
A
B
C
D
E
G
H
V
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad Tamaño unitSize
13161023 De 0,9 a 3 cSt A cada uno
13171023 De 2 a 10 cSt B cada uno
13101033 De 60 a 300 cSt E cada uno
13121033 De 600 a 3000 cSt G cada uno
13131033 De 2000 a 10 000 cSt H cada uno
13191023 De 20 a 100 cSt D cada uno
13181023 De 6 a 30 cSt C cada uno
13111033 De 200 a 1000 cSt V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13161023 Proveedor Poulten Selfe™ N.º de proveedor 1619/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    168.66€ / paquete de 1
    Ahorro 7.34€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para líquidos transparentes Con certificado de calibración UKAS
  • Los viscosímetros calibrados PSL se suministran con certificados UKAS que garantizan oficialmente la competencia de los trabajos de calibración realizados. Los certificados de calibración UKAS, que cumplen los requisitos de la norma ISO 9000, son emitidos por el Laboratorio de calibración PSL, un laboratorio acreditado por el Servicio Nacional de Acreditación de mediciones.
  • Tipo BS/U, IP71. Adecuado para líquidos transparentes. Longitud total nominal 300 mm. Tamaño de muestra aprox. de 13 ml a 40 ml.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro de tubo en U.
Intervalo de viscosidad De 0,9 a 3 cSt
Certificaciones/conformidad UKAS, ISO 9000
Tamaño A
Volumen (métrico) 18 mL