Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U
Código de producto. 13171033
Change view
Click to view available options
Tamaño:
3
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
13171033 4 cada uno
13161033 3 cada uno
2 options
Código de producto. 13171033
Marca: Poulten Selfe™ 1637/04
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para líquidos transparentes y opacos. Con certificado de calibración UKAS
Tipo BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170 .Adecuado para líquidos transparentes y opacos. Longitud total nominal 275mm. Tamaño aproximado de la muestra: de 12 ml a 25 ml. Con certificado de calibración UKAS.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetros de flujo inverso de tubo en U
Intervalo de viscosidad De 20 a 100 cSt
Números ASTM D446
Certificaciones/conformidad UKAS
Tamaño 4
Volumen (métrico) De 12 a 25 ml