Learn More
Labcon Dispensadores de transferencia de sangre U-Pette™
Código de producto. 17404372 Tienda Labcon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17404372 500 paq. paquete de 500
1 options
Código de producto. 17404372 Proveedor Labcon N.º de proveedor 76265000009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Estos dispensadores de transferencia de sangre se utilizan con instrumentos de análisis de puntos de atención.
El dispensador de sangre U-Pette™ para cartuchos de prueba de punto de atención dispensa gotas de sangre fácilmente sin necesidad de abrir tubos de recogida.
  • Dispensa una o más gotas de sangre
  • Se adapta a los tubos de vidrio o de plástico estándar con tapones de caucho
  • Incluye cánula de acero inoxidable
  • No esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de gotas de sangre
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Instrumentos de análisis en el punto de atención
Cantidad 500 paq.