Learn More
uvex Guantes de Seguridad U-Fit
Código de producto. 31903211 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6, XS
7, Pequeño
8, Medio
9, Grande
10, XL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño
31903211 10, XL
31903203 6, XS
31903167 7, Pequeño
31903181 8, Medio
31903178 9, Grande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31903211 Proveedor uvex N.º de proveedor 6072710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.85€
    9.28€ / paquete de 1
    Ahorro 0.57€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Los guantes ofrecen una protección fiable y un trabajo cómodo y preciso en diversas aplicaciones como la química, la medicina, la industria alimentaria y la producción.
  • La serie U-Fit, de guantes de seguridad desechables de alta calidad, está fabricada en NBR y garantiza un alto nivel de seguridad y funcionalidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Asistencia sanitaria, bacteriológico, Industrial
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño 10, XL