Descripción
- Guantes con tecnología NBR, desechables, ligeros y duraderos
- Puntas de los dedos texturizadas para mejorar el agarre
- Protección fiable contra la pulverización cuando se manipulan productos químicos como ácidos, álcalis, sólidos o soluciones salinas acuosas
- Sin silicona según la prueba de impresión
- Compatible con pantalla táctil
- Apto para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Suave |
| Latex Free | Sí |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Palm Thickness (Metric) | 0,08 mm |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de nitrilo |
| Tamaño | 7 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |