Descripción
- Guantes con tecnología NBR, finos y fiables que mejoran la capacidad de agarre gracias a la superficie rugosa de la palma
- Protección contra salpicaduras cuando se manipulan productos químicos como ácidos, álcalis, sólidos o soluciones salinas acuosas
- Sin silicona según la prueba de impresión
- Alta flexibilidad con buena sensibilidad al tacto
- Resistencia mecánica muy buena
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | NBR |
| Palm Thickness (Metric) | 0,1 mm |
| Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
| Tamaño | 8 |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | KPT |
| EN ISO 374 - 5 | Bacterias, hongos CON protección antivirus |