Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos U-Chem 3100
Código de producto. 17260521 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17260521 10 10 pares
17240521 8 10 pares
17250521 9 10 pares
17717639 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17260521 Proveedor uvex N.º de proveedor 6096810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    121.78€ / 10 pares
    Ahorro 5.22€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los guantes están fabricados con caucho de nitrilo butadieno (NBR) con un revestimiento de interlock de algodón y un revestimiento adicional que mejora las capacidades de agarre al manipular objetos húmedos o aceitosos.
  • Guantes de protección frente a productos químicos de caucho de nitrilo butadieno (NBR)
  • El revestimiento adicional mejora las capacidades de agarre cuando se manipulan objetos húmedos/aceitosos
  • Perfecto para una amplia variedad de a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones bacteriológico
Coating Material NBR
Color Negro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 10
Norma EN388 4121X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMO
Para utilizar con (aplicación) Automoción, manipulación de productos químicos, trabajo en metal, mecánica y limpieza con chorro de arena
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie U-Chem 3100