Learn More
uvex Gorra de protección U-Cap Sport - Borde corto
Código de producto. 17269221 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Entre 55 y 59 cm
Entre 60 y 63 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17269221 Entre 55 y 59 cm cada uno
17279221 Entre 60 y 63 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17269221 Proveedor uvex N.º de proveedor 9794403
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una innovadora gorra de protección con un elemento de protección duro y una estructura de panal para absorber los impactos, además de reducir considerablemente el riesgo de lesiones en la cabeza. El diseño de borde corto garantiza un campo más amplio de v
  • Ideal para zonas en las que los cascos no son obligatorios, pero sigue habiendo riesgo de lesiones en la cabeza
  • Innovador elemento de carcasa rígida con diseño de armadillo.  Estructura de panal y elementos amortiguadores.
  • Protección fiable contra impactos conforme a la norma EN 812
  • El borde corto garantiza un campo más amplio de visión superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Gorra de protección
Tamaño Entre 55 y 59 cm
Incluye Protección dura estilo armadillo
Para utilizar con (aplicación) Construcción, manejo de maquinaria, mampostería, pintura y obras de túnel
Ventilado/a Con ventilación
Estilo de cabeza Gorra de béisbol