Learn More
uvex Gorra de protección U-Cap Sport - Borde largo
Código de producto. 17239221 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño:
Entre 52 y 54 cm
Entre 55 y 59 cm
Entre 60 y 63 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño unitSize
17239221 Negro Entre 52 y 54 cm cada uno
17249221 Negro Entre 55 y 59 cm cada uno
17259221 Negro Entre 60 y 63 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17239221 Proveedor uvex N.º de proveedor 9794400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    25.37€ / paquete de 1
    Ahorro 1.93€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una innovadora gorra de protección con un elemento de protección duro y una estructura de panal para absorber los impactos, además de reducir considerablemente el riesgo de lesiones en la cabeza. El diseño de borde largo proporciona una mayor protección s
  • Ideal para zonas en las que los cascos no son obligatorios, pero sigue habiendo riesgo de lesiones en la cabeza
  • Innovador elemento de carcasa rígida con diseño de armadillo.  Estructura de panal y elementos amortiguadores.
  • Protección fiable contra impactos conforme a la norma EN 812
  • El borde largo proporciona una mayor protección solar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Gorra de protección
Tamaño Entre 52 y 54 cm
Incluye Protección dura estilo armadillo
Ventilado/a Con ventilación
Estilo de cabeza Gorra de béisbol