Learn More
U-73343, MedChemExpress
Descripción
U-73343, works as a protonophore, is an inactive analog of U-73122 and can be used as a negative control. U-73343 dose-dependently inhibits acid secretion irrespective of the stimulant. U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50 of 1-2.1 μM for PLC.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | U-73343 |
| CAS | 142878-12-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H42N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (10.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC1)N(CCCCCCN[C@H]2CCC3C4CCC5=C(C=CC(OC)=C5)C4CC[C@]23C)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 466.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.66 |
| Mostrar más |