Learn More
U-73122, MedChemExpress
Código de producto. 16481837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481837 50 mg 50 miligramos
16468367 5 mg 5 miligramos
16415678 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13419
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material U-73122
CAS 112648-68-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H40N2O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (26.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1)N(CCCCCCN[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OC)=C5)[C@@]4([H])CC[C@]23C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 464.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.64
Porcentaje de pureza 96.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation