Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Código de producto. 15455189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455189 5 mg 5 miligramos
15475189 10 mg 10 miligramos
15465189 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15455189 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62898.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
It is used as a phospholipase C, phospholipase A2, and 5-LO inhibitor. It is also determined that in SK-N-SH neuroblastoma cells, U-73122 inhibits agonist-induced down-regulation of muscarinic receptors. In addition, it is a useful tool to investigate receptor-mediated PI turnover in signal transduction. U-73122 is a potent inhibitor of human neutrophil adhesion to biological surfaces (IC50 = 50 nM) as well as adhesion-dependent granule exocytosis and oxidative burst. U-73343 (sc-201422) is useful as a negative control for investigations of U-73122 phospholipase C antagonism and its cellular consequences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibidor de la activación de la fosfolipasa C y de la regulación descendente de los receptores muscarínicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112648-68-7
Fórmula molecular C29H40N2O3
Sinónimo 1-[6-[(17beta)-3-metoxiestra-1,3,5[10]-trien-17-il)amino]hexil]pirrolo-2,5-diona
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco apagado
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de la activación de la fosfolipasa C y de la regulación descendente de los receptores muscarínicos
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 464,65g/mol
Solubilidad Soluble en DMSO, etanol o DMF a 0,5 mg/ml aproximadamente; puede requerir calentamiento o mezclado durante la noche; no soluble en agua
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido cristalino
Clave InChI LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
SMILES COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
Nombre IUPAC 1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Peso molecular (g/mol) 464.65
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • U-73122
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: U-73122