Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-U-50488 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001095 25 mg 25 miligramos
18045462 10 mg 10 miligramos
18035652 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30001095 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0495/25
Selective κ agonist
Selective κ-opioid agonist. At higher concentrations blocks Na+ channels.
(-)-enantiomer and (+)-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67197-96-0
Fórmula molecular C19H26Cl2N2O·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-U-50488 hydrochloride
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.79
Pureza >99%