Learn More
Tocris Bioscience™ U 46619
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001377 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001377 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1932/1
Potent, stable thromboxane A2 (TP) receptor agonist
PGH2 (TXA2) analog that is a potent and stable thromboxane A2 (TP) receptor agonist (EC50 = 0.035 μM). Potently stimulates TP receptor-mediated, but not other prostaglandin receptor-mediated responses in various in vitro preparations. Activates ERK-1 and ERK-2 in HEK 293 cells expressing TPα and TPβ receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material U 46619
CAS 56985-40-1
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C21H34O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.5
Pureza >98%
Peso molecular 350.499