Learn More
U-0521, TRC
Código de producto. 30133509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133509 50 mg 50 miligramos
30132577 100 mg 100 miligramos
30008676 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU85032550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-89-7
Fórmula molecular C10 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 180.201
Sinónimo 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-1-propanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methylpropanone, 3',4'-Dihydroxy-α-methylpropiophenone, NSC 27389, U 0521
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropano-1-una
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material U-0521
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-6(2)10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,11-12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.079