Learn More
U-0521, 98 %
Código de producto. 15408719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
20 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408719 20 mg 20 miligramos
15418719 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67355.F+
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5466-89-7
Fórmula molecular C10H12O3
Sinónimo 3',4'-dihidroxi-2-metilpropiofenona;
Especificaciones
Cantidad 20 mg
Descripción Blanco
ensayo 98 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 180,20
Punto de fusión De 79 a 81°
Tipo de producto U-0521, 98 %
Formulario Sólido