Learn More
STEMCELL Technologies U-0126
Código de producto. 17190232
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17190232 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 17190232 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 73522
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK1 and MEK2
  • U-0126 is a selective, non-ATP competitive inhibitor of mitogen activated protein kinase kinase (MEK), inhibiting MEK1 and MEK2 with IC50 values of 72 nM and 58 nM, respectively (Favata et al.; Scherle et al.) It shows little or no inhibition at micromolar levels of other kinases such as ERK, protein kinase C (PKC), c-Jun N-terminal kinases (JNK), other MAP kinase kinases (MKK3, MKK4, MKK6), cyclin-dependent kinases (CDK2, CDK4), ABL, and RAF (Favata et al.) 1998)
  • U-0126 also antagonizes AP-1 transcription and selectively inhibits promoters containing AP-1 response elements (Favata et al.)
Especificaciones
CAS 109511-58-2
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C18H16N6S2
Pureza ≥98%