Learn More
TZ9, MedChemExpress
Código de producto. 16490028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490028 5 mg 5 miligramos
16453577 50 mg 50 miligramos
16447558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18643
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.
TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TZ9
Forma física Solid
CAS 1002789-86-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14N6O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 366.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.33
Porcentaje de pureza 99.26%