Learn More
Tyvelose, TRC
Código de producto. 30456453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456453 25 mg 25 miligramos
30450937 10 mg 10 miligramos
30454410 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30456453 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT94800025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5658-12-8
Fórmula molecular C6H12O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 3,6-Dideoxy-D-arabino-hexose, 3,6-Dideoxy-D-mannose, D-Tyvelose
Nombre IUPAC (3S,5S,6R)-6-metiloxano-2,3,5-triol
SMILES C[C@H]1OC(O)[C@@H](O)C[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Tyvelose
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0736