Learn More
Tyvelose, TRC
Código de producto. 30450937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450937 10 mg 10 miligramos
30456453 25 mg 25 miligramos
30454410 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT94800010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5658-12-8
Fórmula molecular C6H12O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo 3,6-Dideoxy-D-arabino-hexose, 3,6-Dideoxy-D-mannose, D-Tyvelose
Nombre IUPAC (3S,5S,6R)-6-metiloxano-2,3,5-triol
SMILES C[C@H]1OC(O)[C@@H](O)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyvelose
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0736