Learn More
DuPont™ Buzo Labo Tyvek500
Código de producto. 15254191 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15254191 3XL cada uno
11763113 3XL paquete de 25
15204191 Pequeño cada uno
11753113 Pequeño paquete de 25
15224191 M cada uno
11743113 M paquete de 25
11713113 L paquete de 25
15214191 L cada uno
11733113 2XL paquete de 25
15244191 2XL cada uno
11723113 XL paquete de 25
15234191 XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15254191 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D14529880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.50€
    11.09€ / paquete de 1
    Ahorro 2.41€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los monos de laboratorio con capucha DuPont™ Tyvek™ CHF7 son robustos pero ligeros con una capucha de 3 piezas y un refuerzo para mejorar el ajuste.
  • Excelente barrera contra fibras y partículas finas
  • Tratamiento antiestático y nivel ultra bajo de formación de pelusas
  • Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
  • Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
  • Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
  • Las aplicaciones incluyen la industria farmacéutica, laboratorios, cosméticos, óptica y electrónica
  • Costuras internas cosidas para ayudar a reducir la contaminación del interior al exterior de la prenda
  • Cubrezapatos acoplados que constan del material de la prenda con suela con revestimiento de fricción para proporcionar mayor resistencia a deslizamientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Overoles con capucha
Tamaño 3XL
Material Tyvek
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa antitormentas
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6, EN 1073-2
Descripción Solapa con cremallera, puños canalizados y gomas faciales
Tamaño del tórax (métrico) De 124 a 132 cm