Descripción
- Fabricado en HDPE no tejido
- Cintura elástica
- Costuras cosidas
- Sin bolsillos
- Blanco
- EPI de Categoría I
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XXL |
| Material | HDPE hilado por evaporación |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, EN 1149-5 |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Para utilizar con (aplicación) | Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |
| Tipo de producto | Pantalones resistentes a productos químicos |