Learn More
DuPont™ Bata de laboratorio con cuello Tyvek 500
Código de producto. 12322249 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: Pequeño
Código de producto.
12322249 Tamaño: Pequeño
1 options
Código de producto. 12322249 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13496004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.43€
    60.98€ / paquete de 10
    Ahorro 27.45€
    31% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Las batas de laboratorio con cremallera y bolsillos Tyvek™ 500 de DuPont™ están compuestas de polietileno de alta densidad no tejido (flash spun), lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Sin silicona añadida
  • Con cuello, cierre de cremallera y 2 bolsillos
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Resistencia Resistencia química
N.º de bolsillos 2
Tipo de costura Cosido (interno)
Certificaciones/conformidad Tratamiento antiestático (EN 1149-5)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general, entre muchos otros