Description
- Sin silicona añadida
- Con cuello, cierre de cremallera y 2 bolsillos
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
Order Info
dimSize
Specifications
Specifications
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Resistencia | Resistencia química |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Tipo de costura | Cosido (interno) |
| Certificaciones/conformidad | Tratamiento antiestático (EN 1149-5) |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general, entre muchos otros |