Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 broches de presión para batas de laboratorio
Código de producto. 11752594 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11752594 XXL paquete de 50
11742594 Grande paquete de 50
15541362 Mediano paquete de 10
15531362 Extra grande paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11752594 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13396040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.83€
    311.40€ / paquete de 50
    Ahorro 90.43€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Ofrece protección mejorada para las partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias peligrosas, partículas finas y fibras. Otras características incluyen muy poca pelusa y tratamiento antiestático.
  • Sin silicona añadida
  • Costuras internas
  • 3 bolsillos y 5 cierres a presión
  • Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
  • Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad
  • Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio resistente a productos químicos
Tamaño XXL
Sexo Unisex
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Uso limitado
Esterilidad No estéril
Resistencia Productos químicos
N.º de bolsillos 3
Tipo de costura Cosido, interior
Estilo de manga Recto
Certificaciones/conformidad Categoría PPE, tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
Para utilizar con (aplicación) Reducción/remediación de productos farmacéuticos, plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol, limpieza