Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas para un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar.
- Diseño ergonómico y protector.
- Costuras externas cosidas.
- Muñecas, tobillos y cara elásticos.
- Cintura elástica (pegada).
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Robusto pero ligero (<180 g por prenda).
- Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos.
- De pelusa ultrabaja y con tratamiento antiestático.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 2XL |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Azul |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Clase de protección | Categoría III, Tipos 5 y 6 |
| Resistencia | Abrasión |
| Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
| Tamaño del tórax (métrico) | De 116 a 124 cm |