Description
- Mono con capucha de 3 piezas
- Tyvek™ en la parte delantera y amplia parte posterior transpirable de SMS
- Costuras externas
- Muñecas, tobillos y cara elásticos
- Cintura elástica (cosida)
- Solapa y cremallera Tyvek™
- Blanco
- Antiestático
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | L |
| Material | Tyvek SMS |
| Color | Blanco |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Show More |