Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sterile Slip-retardant Boot Covers
Descripción
- Fixation ties and slip-retardant sole
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
- Single packed
- Note: this product is not CE certified as chemical protective clothing
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Material | Flashspun HDPE |
| Latex Free | Yes |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Elastic Top with Ankle Ties |
| Tipo de suela | PVC |
| Tipo de costura | Bound internal seams |
| Para utilizar con (aplicación) | Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments |
| Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.