Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ Isoclean™ IC 193 B WH DS
Descripción
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- La capucha se ajusta a una máscara médica y tiene lazos
- Proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa
- Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas
- El sistema de envasado sirve como elemento clave para la reducción del riesgo de contaminación al transferir prendas a zonas limpias
- Muy usado en salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Botas acopladas |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Mostrar más |