Descripción
- Cordones de fijación
- Elásticos en los tobillos y suela antideslizante Gripper
- Las prendas y los accesorios Tyvek™ están compuestos de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Tyvek™ es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las prendas y los accesorios fabricados con Tyvek™ IsoClean se utilizan en los sectores biotecnológico, farmacéutico, electrónico y de fabricación de dispositivos médicos
- Aptas para su uso en salas limpias de clase ISO 6 y superior
- Sin lavar en sala limpia ni esterilizar
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Material | Tyvek |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Tipo de tapón | Elástico |