Learn More
DuPont™ Capucha Tyvek 500
Código de producto. 11763093 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/Paq.
missing translation for 'unitSize':
paquete de 100
Código de producto. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11763093 100/Paq. paquete de 100
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 11763093 missing translation for 'mfr' DuPont™ missing translation for 'supplierNo' D13395804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    154.93€ / paquete de 100
    Ahorro 16.07€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
La brida ancha y el elástico alrededor del cuello y la cara ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas.
  • Fabricado en HDPE no tejido
  • Brida ancha y el elástico alrededor del cuello
  • Costuras internas
  • Blanco
  • EPI de Categoría I
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Capucha Tyvek
Tamaño Universal
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de costura Cosido
Certificaciones/conformidad Categoría PPE I, EN 1149-5
Cantidad 100/Paq.
Estructura HDPE hilado por evaporación