Learn More
Beschreibung
- Mono con capucha con calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla.
- Disponible en blanco en tallas de S a XXXL.
- Resistente a la par que ligero (<250 g por prenda).
- Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
- Los ojales elásticos para el pulgar evitan que se suban las mangas.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Overoles con capucha |
| Tamaño | M |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico, Medias adjuntas, Solapas para botas |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | Elástico |
| Mehr anzeigen |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?