Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Tapa del cuenco con cinta y punto indicador de vapor
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización a vapor autoclavable a 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- Hidrófobos
- Sin pelusa
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Elástico |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Tipo de producto | Portada |
| Longitud (métrico) | 60.96 cm |
| Mostrar más |