Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 TJ198T ES
Descripción
- DuPont™ Tyvek™ 800 ES. Mono con capucha disponible en tallas SM a 3X. Blanco Resistente pero ligero. Solapa de cremallera autoadhesiva. Solapa de barbilla autoadhesiva para un sellado hermético del traje a la máscara. Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada. Presillas para los pulgares para evitar que las mangas se suban.
- Tyvek™ Las prendas 800 ES están compuestas de tejido no tejido laminado de PE, lo que proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Se benefician del uso de una 'tecnología impermeable' específica para lograr una alta protección contra riesgos biológicos (EN 14126), incluida la protección contra virus con una transpirabilidad mejorada. El tejido está tratado antiestático.
- Solicitudes de Tyvek™ Las prendas 800 ES incluyen la prestación de atención médica en situaciones de alto riesgo, o donde el riesgo es desconocido, en el contexto de BSL3 o superior (tuberculosis, Covid) con alta exposición a fluidos corporales: Ayuda médica urgente, accidentes de tráfico, catástrofes.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles con capucha |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |