Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Código de producto. 15874993 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15874993 L paquete de 25
15854993 Pequeño paquete de 25
15864993 M paquete de 25
15884993 XL paquete de 25
15894993 2XL paquete de 25
15805003 3XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15874993 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15441676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.50€
    347.77€ / paquete de 25
    Ahorro 45.73€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los monos Tyvek™ 800 J se benefician del uso de una 'tecnología impermeable' específica para lograr una barrera eficaz contra muchos productos químicos inorgánicos de base acuosa de baja concentración (incluso bajo presión) y partículas peligrosas de pequeño tamaño, así como la repelencia al petróleo.
  • Las prendas Tyvek™ 800J combinan la resistencia a los productos químicos inorgánicos de baja concentración y base acuosa (incluso bajo presión) con la fuerza y la durabilidad de Tyvek™ gracias a una tecnología de tejido innovadora y un diseño de prenda mejorado. Desarrollados según nuestros más altos estándares, los monos Tyvek™ 800J son suaves, cómodos y ligeros sin comprometer su nivel de durabilidad. Ahora están disponibles con costuras cosidas y selladas que proporcionan el rendimiento de las prendas del tipo 3/4/5/6, que han sido probadas según las normas contra líquidos presurizados, aerosoles de líquidos pesados y partículas sólidas transportadas por el aire. Los monos proporcionan una barrera eficaz contra numerosos productos químicos inorgánicos a base de agua en baja concentración y contra partículas (de hasta 1,0 micra), así como repelencia al aceite. Los monos Tyvek™ 800J Los monos Tyvek J son adecuados para aplicaciones como la limpieza industrial, el envasado y la redistribución de productos químicos, el tratamiento y la eliminación de residuos y la recuperación del medio ambiente. Los monos Tyvek™ 800J de tipo 3/4/5/6 ofrecen las siguientes ventajas de seguridad y comodidad:
    • Prendas de protección química, categoría III, tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
    • Protección contra agentes infecciosos (EN 14126) incluyendo la resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales usando sangre sintética (ISO 16603) y resistencia a la penetración de patógenos de transmisión sanguínea utilizando bacteriófagos Phi-X174 (ISO 16604).
    • EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
    • El tejido y las costuras ofrecen una barrera de permeación química a los productos químicos inorgánicos de baja concentración basados en el agua.
    • Costuras rematadas y selladas para garantizar la protección y la resistencia.
    • Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
    • Cara, puños y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
    • Las presillas elásticas para el pulgar mantienen las mangas en su lugar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño L
Sexo Unisex
Material Tyvek
Color Blanco
Desechables Si
Estilo de cintura Elástico (pegado)
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Forma de anilla, Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva)
Resistencia Químico, Líquidos, Partícula, Antiestático, Agua
Tipo de collarín Con capucha
Certificaciones/conformidad Certificado según el Reglamento (UE) 2016/425 Ropa de protección química, Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), Tratamiento antiestático (EN 1149-5) - en el interior
N.º de bolsillos Ninguno
Tamaño del tórax (imperial) 39 - 43 in
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Grosor 160 μm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza industrial, trabajos en instalaciones petroquímicas, en alcantarillas y operaciones de mantenimiento.
Altura (métrico) De 174 a 182 cm
Peso (imperial) 59 g/m2
Cantidad 25/caja