Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ 600, tamaño Plus
Product Code. 17494943 Shop All DuPont Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
7XL
Unit Size:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
17494943 5X-Grande paquete de 100
17484943 XXXXL paquete de 100
17404953 XXXXXXL paquete de 100
17414953 7XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17494943 Supplier DuPont™ Supplier No. D14981437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.02€
    1081.51€ / paquete de 100
    Ahorro 188.51€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Monos con capucha que se componen de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Formas de anilla
  • Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
  • Cremallera Tyvek™ y solapa con cremallera para una protección mejorada
  • Elástico canalizado en la cara, la muñeca y el tobillo, para un buen ajuste y reducción de la contaminación/pelusa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tamaño 5X-Grande
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido, Rematada
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5